Få mere at vide
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-fenothiazin 5,5-dioxid (sulforidazin 5-sulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30051253
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051253 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051253 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0116.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-dioxid (Sulforidazin 5-sulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulforidazine 5-Sulfone
CAS 100574-22-9
Analyt- eller komponentnavne Sulforidazine 5-Sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMIL CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazin 5,5-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 434.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 434,1334 g/mol