Få mere at vide
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide (Thioridazine 5-Sulfoxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30051950
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051950 25 mg
18083600 100 mg
30463966 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051950 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0116.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide (Thioridazine 5-Sulfoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioridazine 5-Sulfoxide
CAS 5-8-7776
Analyt- eller komponentnavne Thioridazine 5-Sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 N2 O S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-oxide, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, 5-oxide (7CI,8CI), Thioridazine 5-oxide, Thioridazine 5-sulfoxide, Thioridazine sulfoxide, Thioridazine Hydrochloride Impurity C, Thioridazine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMIL CSc1ccc2c(c1)N(CCC3CCCCN3C)c4ccccc4S2=O
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazine 5-oxide
Molekylvægt (g/mol) 386.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 386.1487 g/mol