Få mere at vide
Fisherbrand™ 10-17mm Tube Rack
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
Rør (40)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Purple, Natural |
| Holder | Rør (40) |
| Bredde (metrisk) | 10.7 cm |
| Højde (metrisk) | 7.7 cm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 17 mm |