Learn More
10,16-Dihydroxyhexadecanoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 10,16-Dihydroxyhexadecanoic Acid |
| CAS | 3233-90-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H32 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O4/c17-14-10-6-5-8-12-15(18)11-7-3-1-2-4-9-13-16(19)20/h15,17-18H,1-14H2,(H,19,20) |
| SMIL | OCCCCCCC(O)CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 10,16-dihydroxyhexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.423 |
| Formel vægt | 288.23 |
| Show More |