Få mere at vide
10,12-tricosadiynosyre, TRC
Artikelnummer. 30455189
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30455189 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30455189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89646010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Molekylær formel C23H38O2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
SMIL CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Trikosa-10,12-diynsyre
Molekylvægt (g/mol) 346.56
Formel vægt 346.2872