Få mere at vide
10,12-Tricosadiynoic acid, 96%
Artikelnummer. p-7045310
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11398305
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10231.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66990-30-5 | C23H38O2 | 346.555 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66990-30-5
Molekylær formel C23H38O2
Molekylvægt (g/mol) 346.555
MDL nummer MFCD00041683
InChI nøgle DIEDVCMBPCRJFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-tricosadiynoic acid, 10,12-tricosadiynoicacid, acmc-209nx8, 10,12-tricosadiynoic acid gc
PubChem CID 538457
IUPAC navn tricosa-10,12-diynsyre
SMIL CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,12-Tricosadiynoic acid
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Mængde 1 g
Beilstein 1880414
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 346.56
Procent renhed 96%