Få mere at vide
10,12-Pentacosadiynoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11337336
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11337336
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09313.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66990-32-7 | C25H42O2 | 374.61 g/mol
10,12-Pentacosadiynsyre anvendes til fremstilling af kolorimetriske og fluorescenssensorer til kationiske overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 10,12-Pentacosadiynsyre anvendes til fremstilling af kolorimetriske og fluorescenssensorer til kationiske
overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66990-32-7
Molekylær formel C25H42O2
Molekylvægt (g/mol) 374.61
MDL nummer MFCD00041684
InChI nøgle ZPUDRBWHCWYMQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoicacid, acmc-209nx9, 10-12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoic acid hplc
PubChem CID 538433
IUPAC navn pentacosa-10,12-diynsyre
SMIL CCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,12-Pentacosadiynoic acid
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Mængde 25 g
Beilstein 4189973
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 374.61
Procent renhed ≥98%