Få mere at vide
10,12-Docosadiynedionsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045423
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11342926
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10647.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28393-02-4 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Polymeriserbar disyre (10,12-docosadiynedionsyre) blev anvendt som opnået fra GFS Chemicals . Syntese af dimesogene flydende krystaller med både kolesterol- og azobenzengrupper er ved esterificering af 10,12-docosadiynedionsyre. .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polymeriserbar disyre (10,12-docosadiynedionsyre) blev anvendt som opnået fra GFS Chemicals . Syntese af dimesogene flydende krystaller med både kolesterol- og azobenzengrupper er ved esterificering af 10,12-docosadiynedionsyre. .
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28393-02-4
Molekylær formel C22H34O4
Molekylvægt (g/mol) 362.51
MDL nummer MFCD00078306
InChI nøgle XCUAGNLOPZWTEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-docosadiynedioic acid, 10,12-docosadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioicacid, acmc-20aozt, 10,12-docasadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioic acid #, icosa-9,11-diyne-1,20-dicarboxylic acid
PubChem CID 544138
IUPAC navn docosa-10,12-diynedionsyre
SMIL C(CCCCC(=O)O)CCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 10,12-Docosadiynedioic acid
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Mængde 1 g
Beilstein 1803395
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 362.51
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.