Få mere at vide
10,12-Docosadiynedionsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352926 5 g 5g
11342926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10647.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28393-02-4 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Polymeriserbar disyre (10,12-docosadiynedionsyre) blev anvendt som opnået fra GFS Chemicals . Syntese af dimesogene flydende krystaller med både kolesterol- og azobenzengrupper er ved esterificering af 10,12-docosadiynedionsyre. .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polymeriserbar disyre (10,12-docosadiynedionsyre) blev anvendt som opnået fra GFS Chemicals . Syntese af dimesogene flydende krystaller med både kolesterol- og azobenzengrupper er ved esterificering af 10,12-docosadiynedionsyre. .
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28393-02-4
Molekylær formel C22H34O4
Molekylvægt (g/mol) 362.51
MDL nummer MFCD00078306
InChI nøgle XCUAGNLOPZWTEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-docosadiynedioic acid, 10,12-docosadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioicacid, acmc-20aozt, 10,12-docasadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioic acid #, icosa-9,11-diyne-1,20-dicarboxylic acid
PubChem CID 544138
IUPAC navn docosa-10,12-diynedionsyre
SMIL C(CCCCC(=O)O)CCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,12-Docosadiynedioic acid
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Mængde 5 g
Beilstein 1803395
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 362.51
Procent renhed 95%