Få mere at vide
10,11-Epoxide Carbamazepine- d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbamazepine 10,11-epoxide ring-d10 |
| CAS | 1219804-16-6 |
| Molekylær formel | C15 D10 H2 N2 O2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Carbamazepine-10,11-epoxide-d10, Carbamazepine 10,11-epoxide D10: 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide-1a,2,3,4,5,7,8,9,10.10b-d10, 10,11-Dihydro-10,11-epoxycarbamazepine-d10, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide-d10 10,11-epoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,13D,14D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N(C(=O)N)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C4([2H])OC24[2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,4,6,7,8,9,13,14,15,16-decadeuterio-3-oxa-11-azatetracyclo[10.4.0.0^{2,4}.0^{5,10}]hexadeca-1(12),5(10),6,8,13,15-hexaene-11-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3296 |
| Formel vægt | 262.1526 |