Få mere at vide
10,11-Dihydrocarbamazepin, 99%
Artikelnummer. 11324016
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324016 250 mg 250mg
11314016 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17271.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3564-73-6 | C15H14N2O | 238,29 g/mol
10,11-Dihydrocarbamazepin anvendes som intern standard ved samtidig bestemmelse af carbamazepin og dets aktive metabolit i plasma ved væskekromatografi. Det kan bruges i kemiluminescensmetoden til bestemmelse af carbamazepin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
10,11-Dihydrocarbamazepin anvendes som intern standard under samtidig bestemmelse af carbamazepin og dets aktive metabolit i plasma ved væskekromatografi. Det kan bruges i kemiluminescensmetoden til bestemmelse af carbamazepin.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3564-73-6
Molekylær formel C15H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 238.29
MDL nummer MFCD00005072
InChI nøgle PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, unii-ec017va9fr, dihydrocarbamazepine, ec017va9fr, 5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro, chembl41543, 5,6-dihydrobenzo b 1 benzazepine-11-carboxamide, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide
PubChem CID 19099
IUPAC navn 2-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-carboxamid
SMIL NC(=O)N1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,11-Dihydrocarbamazepine
Smeltepunkt 204 °C til 206 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 196969
Opløselighedsinformation Opløselig i dichloromethan. Uopløselig i vand.
Formel vægt 238.29
Procent renhed 99%