Få mere at vide
10,11-Dihydrocarbamazepin, 99%
Beskrivelse
10,11-Dihydrocarbamazepin anvendes som intern standard ved samtidig bestemmelse af carbamazepin og dets aktive metabolit i plasma ved væskekromatografi. Det kan bruges i kemiluminescensmetoden til bestemmelse af carbamazepin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
10,11-Dihydrocarbamazepin anvendes som intern standard under samtidig bestemmelse af carbamazepin og dets aktive metabolit i plasma ved væskekromatografi. Det kan bruges i kemiluminescensmetoden til bestemmelse af carbamazepin.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,11-Dihydrocarbamazepine |
| Smeltepunkt | 204°C to 206°C |
| Mængde | 50 mg |
| Beilstein | 196969 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 238.29 |
| Procent renhed | 99% |