Få mere at vide
10,11-Dihydrobenz[a]anthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,11-Dihydrobenz[a]anthracene |
| CAS | 34501-50-3 |
| Molekylær formel | C18H14 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1,3-6,8-12H,2,7H2 |
| SMIL | C1(C=C(C=CC2=C3C=CC=C2)C3=C4)=C4CCC=C1 |
| IUPAC navn | 10,11-dihydrotetraphene |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vægt | 230.11 |