Få mere at vide
10,11-Dihydro Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30379530
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379530 1 g
30384855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30379530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4487651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3564-73-6
Molekylær formel C15 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. A (EP), 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine-10,11-dihydro
IUPAC navn 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,11-Dihydro-carbamazepine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Formel vægt 238.1106