Få mere at vide
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin, TRC
Artikelnummer. 30136667
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136667 25 g
30133971 100 g
17983745 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44887025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 494-19-9
Molekylær formel C14 H13 N
Molekylvægt (g/mol) 195.26
Synonym Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP)
IUPAC navn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
SMIL C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Formel vægt 195.1048