Få mere at vide
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin (Iminodibenzyl), Mikromol™
Artikelnummer. 17971456
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971456 100 mg
17952846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin (Iminodibenzyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Analyt- eller komponentnavne Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
SMIL C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC navn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
Molekylvægt (g/mol) 195.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 195,1048 g/mol