Få mere at vide
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepin-5-carboxamid (10,11-Dihydro-carbamazepin), Mikromol™
Artikelnummer. 17984226
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984226 25 mg
17903556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17984226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepin-5-carboxamid (10,11-Dihydro-carbamazepin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,11-Dihydro-carbamazepine
CAS 3564-73-6
Analyt- eller komponentnavne 10,11-Dihydro-carbamazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 238,1106 g/mol