Få mere at vide
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane), Mikromol™
Beskrivelse
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane) |
| CAS | 833-48-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, Dibenzosuberane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-8H,9-11H2 |
| SMIL | C1Cc2ccccc2Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6,11-dihydro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulene |
| Vis mere |