Få mere at vide
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one (Dibenzosuberon), Mikromol™
Artikelnummer. 17932716
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0062.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one (Dibenzosuberon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberone
CAS 1210-35-1
Analyt- eller komponentnavne Dibenzosuberone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Imp. A (EP), Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyproheptadine Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Nortriptyline Imp. A (EP), Amitriptyline USP Related Compound A, Amitriptyline USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Dibenzosuberone, Amitriptyline Related Compound A, Amitriptyline Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity B, Nortriptyline Hydrochloride Impurity A, Amitriptyline Impurity A, Cyproheptadine Impurity B, Nortriptyline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
SMIL O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-one
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 208,0888 g/mol