Få mere at vide
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328448
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328448 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328448 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12634600AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Analyt- eller komponentnavne 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C15 H14 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC navn 5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 254,1055 g/mol