Få mere at vide
10,11-Dihydro-10-hydroxy Carbamazepin-D4 (Major), TRC
Artikelnummer. 30381682
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30381682 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30381682 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491371MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbazepine-D4 (Major)
CAS 1020719-39-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 2H4 H10 N2 O2
Mængde 1 mg
Synonym Licarbazepine D4
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(O)Cc2c1[2H]
IUPAC navn 1,2,3,4-tetradeuterio-6-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 258.31
Formel vægt 258.1306
Procent renhed >95