Få mere at vide
10,11-Dihydro-10-hydroxy Carbamazepine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbazepine-d3 |
| CAS | 1189917-36-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 2H3 H11 N2 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (R)-10-Monohydroxy-10,11-Dihydro Carbamazepine-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/i9D2,14D |
| SMIL | [2H]C1([2H])c2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc3C1([2H])O |
| IUPAC navn | 5,6,6-trideuterio-5-hydroxybenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.3 |
| Vis mere |