missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10,11-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,11-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide |
| CAS | 59690-98-1 |
| Molekylær formel | C15H12Cl2N2O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl2N2O/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)19(15(18)20)12-8-4-2-6-10(12)14(13)17/h1-8,13-14H,(H2,18,20) |
| SMIL | NC(N1C2=C(C=CC=C2)C(Cl)C(Cl)C3=C1C=CC=C3)=O |
| IUPAC navn | 10,11-dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.17 |
| Formel vægt | 306.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?