Få mere at vide
10,11-Dehydro Misoprostol (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30365707
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30365707 2.5 mg 2.5mg
30365391 25 mg -
30356753 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2305902.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58682-86-3
Molekylær formel C22H36O4
Molekylvægt (g/mol) 364.52
Synonym (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl 7-((1R,2S)-2-((E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-en-1-yl)-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)heptanoat
SMIL O=C(OC)CCCCCC[C@@H]1[C@@H](/C=C/CC(O)(C)CCCC)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,11-Dehydro Misoprostol (mixture of diastereomers)
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,14-15,18-19,25H,4-9,12-13,16-17H2,1-3H3/b11-10+/t18-,19+,22?/m0/s1
Formel vægt 364.26