Få mere at vide
10,10-Dimethylanthrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,10-Dimethylanthrone |
| CAS | 5447-86-9 |
| Molekylær formel | C16 H14 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 10,10-Dimethyl-9(10H)-Anthracenone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O/c1-16(2)13-9-5-3-7-11(13)15(17)12-8-4-6-10-14(12)16/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 10,10-dimethylanthracen-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vægt | 222.1045 |