Få mere at vide
10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459617 1 g 1g
15469617 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52842.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400607-46-7
Molekylær formel C24H17BO2
Molekylvægt (g/mol) 348.21
MDL nummer MFCD11977302
InChI nøgle ASQXKNXJNDLXQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-yl boronic acid, 10-1-naphthalenyl-9-anthracenyl boronic acid, 10-naphthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-boronic acid, 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-ylboronic acid, 10-napthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl-9-anthryl boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-ylboronic acid
PubChem CID 23088558
IUPAC navn (10-naphthalen-1-ylanthracen-9-yl)boronic acid
SMIL OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 348.21
Procent renhed 97%