Få mere at vide
uvex 1 X-Tended Support S1 SRC Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15380793 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
11 cm
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Størrelse
15380793 11 cm 43
15300793 11 cm 35
15310793 11 cm 36
15320793 11 cm 37
15330793 11 cm 38
15340793 11 cm 39
15350793 11 cm 40
15360793 11 cm 41
15370793 11 cm 42
15310803 11 cm 46
15320803 11 cm 47
15330803 11 cm 48
15340803 11 cm 49
15350803 11 cm 50
15360803 11 cm 51
15370803 11 cm 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 15380793 Leverandør uvex Leverandørnr. 8511843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    906.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.69 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Uvex 1 sikkerhedssko giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sko er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
  • Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
  • Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
  • Den ergonomiske konstruktion af Uvex 1 sikkerhedssko tilbyder den perfekte balance mellem beskyttelse og komfort
  • Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Medial og lateral hælstøtte til foden med specialdesignet sideramme
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering - normale snørebånd medfølger også
  • Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
  • Fås i en række forskellige bredder og størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Grå
Blonde materiale Elastik
Liner materiale Afstandsnet
Materiale Microvelour
Størrelse 43
Sål materiale Dual Density Polyurethane (PU)
Tå materiale Komposit
Bredde (metrisk) 11 cm
Køn Unisex
Latex fri Ja
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttype ESD sikkerhedssko