Få mere at vide
uvex 1 X-Tended Support S1 SRC Sikkerhedssko
Uvex 1 sikkerhedssko giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sko er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
Brand:  uvex 8511839
773.39 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15340793
  • 1000.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
  • Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
  • Den ergonomiske konstruktion af Uvex 1 sikkerhedssko tilbyder den perfekte balance mellem beskyttelse og komfort
  • Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Medial og lateral hælstøtte til foden med specialdesignet sideramme
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering - normale snørebånd medfølger også
  • Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
  • Fås i en række forskellige bredder og størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sort, Grå
Afstandsnet
39
Komposit
Unisex
Trænere
S1
Elastik
Microvelour
Dual Density Polyurethane (PU)
11 cm
Ja
Nej
ESD sikkerhedssko
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex 1 X-Tended Support S1 SRC Sikkerhedssko > 11, 39