Få mere at vide
uvex 1 X-Tended Support S1 SRC Sikkerhedssko
Uvex 1 sikkerhedssko giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sko er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
Brand: uvex 8511847
773.39 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
- Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
- Den ergonomiske konstruktion af Uvex 1 sikkerhedssko tilbyder den perfekte balance mellem beskyttelse og komfort
- Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
- Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Medial og lateral hælstøtte til foden med specialdesignet sideramme
- Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
- Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering - normale snørebånd medfølger også
- Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
- Fås i en række forskellige bredder og størrelser
Tekniske data
Sort, Grå | |
Afstandsnet | |
47 | |
Komposit | |
Unisex | |
Trænere | |
S1 |
Elastik | |
Microvelour | |
Dual Density Polyurethane (PU) | |
11 cm | |
Ja | |
Nej | |
ESD sikkerhedssko |