Få mere at vide
Uvex 1 X-Craft Low Cut 68082 Sort S1 PL Sko
Shop alle Uvex produkter
Description
Direkte inspireret af markedet, det sporty uvex 1 x-craft sikkerhedssko-serie tager lette anvendelser inden for handel, industri og logistik til næste niveau. De uvex 1 x-craft er designet til præstationer og giver støtte til en bred vifte af aktiviteter og arbejdsmiljøer. Total fleksibilitet og støtte er garanteret takket være sålen, der har uvex bionom x princip og en integreret flexzone i forfodsområdet. De uvex 1 x-craft tager også slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed til næste niveau takket være den dynamiske slidhætte, teknologiske ydre skomaterialer og det perforerede pløsdesign. i-PUREnrj planet mellemsålen sikrer ensartet energiafkast og er lavet med 15 % genbrugsgranulat. Uanset om det er med hensyn til bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, er det uvex 1 x-craft er simpelthen det næste niveau af sikkerhedssko.
- Sporty, især let S1 PL sikkerhedssko lavet af genbrugte og bæredygtige materialer
- Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
- Individuelt justerbare, elastiske snørebånd med quick release
- Let og åndbar uvex x-dry strik planet tekstil ydre skomateriale
- Åndbar afstandsnetforing lavet af 18% bambus og 52% genanvendt polyamid
- Udtagelig antistatisk behagelig indersål (artikelnummer: 95797-0)
- Stødabsorberende uvex i-PUREnrj planet mellemsål med energiretur, lavet med 15 % genanvendt granulat fra produktionsoverskud
- Slidbestandig uvex x-tended grip planet TPU ydersål lavet med 10 % genbrugsgranulat fra produktionsoverskud
- Slidhætte af opskummet polyurethan
- Opskummet polyurethan hælkurv
- 100% metalfri beskyttende tåkappe
- Fleksibel tekstilgennemtrængningsmodstand
- ESD-certificeret
Specifications
Specifications
| Farve | Sort, Grøn |
| Materiale | Polyurethan |
| Størrelse | 36 |
| Tå materiale | Komposit |
| Engangs | Genanvendelig |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Latex fri | Ja |
| Vandtæt | Nej |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Show More |