Få mere at vide
Uvex 1 X-Craft Low Cut 68082 Sort S1 PL Sko
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17925426 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Artikelnummer. 17925426
Brand: Uvex 6808245
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De uvex 1 x-craft er designet til præstationer og giver støtte til en bred vifte af aktiviteter og arbejdsmiljøer.
Direkte inspireret af markedet, det sporty uvex 1 x-craft sikkerhedssko-serie tager lette anvendelser inden for handel, industri og logistik til næste niveau. De uvex 1 x-craft er designet til præstationer og giver støtte til en bred vifte af aktiviteter og arbejdsmiljøer. Total fleksibilitet og støtte er garanteret takket være sålen, der har uvex bionom x princip og en integreret flexzone i forfodsområdet. De uvex 1 x-craft tager også slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed til næste niveau takket være den dynamiske slidhætte, teknologiske ydre skomaterialer og det perforerede pløsdesign. i-PUREnrj planet mellemsålen sikrer ensartet energiafkast og er lavet med 15 % genbrugsgranulat. Uanset om det er med hensyn til bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, er det uvex 1 x-craft er simpelthen det næste niveau af sikkerhedssko.
  • Sporty, især let S1 PL sikkerhedssko lavet af genbrugte og bæredygtige materialer
  • Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
  • Individuelt justerbare, elastiske snørebånd med quick release
  • Let og åndbar uvex x-dry strik planet tekstil ydre skomateriale
  • Åndbar afstandsnetforing lavet af 18% bambus og 52% genanvendt polyamid
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål (artikelnummer: 95797-0)
  • Stødabsorberende uvex i-PUREnrj planet mellemsål med energiretur, lavet med 15 % genanvendt granulat fra produktionsoverskud
  • Slidbestandig uvex x-tended grip planet TPU ydersål lavet med 10 % genbrugsgranulat fra produktionsoverskud
  • Slidhætte af opskummet polyurethan
  • Opskummet polyurethan hælkurv
  • 100% metalfri beskyttende tåkappe
  • Fleksibel tekstilgennemtrængningsmodstand
  • ESD-certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Grøn
Materiale Polyurethan
Størrelse 45
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
EN ISO 20347 O1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype Sko