Få mere at vide
Masterflex™ Stophaner med Luer-forbindelser
Artikelnummer. 11772643 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Stik:
Luer
Luer-slip han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stik Pakningsstørrelse
11772643 Luer-slip han Pakke med 10
11722683 Luer Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11772643 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3060001
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Reguler flowet uden lækage ved hjælp af disse fittings. Cole-Parmer™ Stophaner med Luer-forbindelser fås med enten en han-luer-lås eller en han-luer-slip.
  • Håndtaget drejer 90°
  • PC krop og HDPE frempind
Tekniske data
Type Stophane
Materiale Polycarbonat, HDPE
Stikmateriale Polycarbonat og HDPE
Stik Luer-slip han