Få mere at vide
Masterflex™ Stophaner med Luer-forbindelser
Artikelnummer. 11722683
Stik:
Luer
Luer-slip han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11722683
Brand: Masterflex™ 3060000
Reguler flowet uden lækage ved hjælp af disse fittings. Cole-Parmer™ Stophaner med Luer-forbindelser fås med enten en han-luer-lås eller en han-luer-slip.
  • Handle rotates 90°
  • PC body and HDPE stem
Tekniske data
Type Stopcock
Materiale Polycarbonate, HDPE
Stikmateriale Polycarbonate and HDPE
Udløbsport Male Luer Lock or A Male Luer Slip
Stik Luer