Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente 1-vejs stophane med glasnøgleboring
Beskrivelse
- Stophaner, lige boring, med massiv glasprop
- Acc. til DIN 12541-1
- Med solid glasprop og gevindholder
- En lige boring
- Materiale: borosilikatglas 3.3
- Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |