Få mere at vide
1-Vinylnaphthalen [Stabiliseret med 4000ppm tert-butylkatekol], TRC
Artikelnummer. 30450366
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450366 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV4250005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Vinylnaphthalene
CAS 826-74-4
Molekylær formel C12 H10
Mængde 5 g
Synonym 1-Vinylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
SMIL C=Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-ethenylnaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 154.21
Formel vægt 154.0783