Få mere at vide
1-Vinylnaphthalen [Stabiliseret med 4000ppm tert-butylkatekol], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Vinylnaphthalene |
| CAS | 826-74-4 |
| Molekylær formel | C12 H10 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Vinylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2 |
| SMIL | C=Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-ethenylnaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vægt | 154.0783 |