Få mere at vide
1-Vinylnaphthalen, 95%, stik. med 4-tert-butylkatechol
Artikelnummer. 15469125
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469125 1 g 1g
15479125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51043.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 826-74-4 | C12H10 | 154,21 g/mol
1-Vinylnaphthalen bruges som en forløber for polynukleære aromatiske kulbrinter i tobaksrøg. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Vinylnaphthalen anvendes som en forløber for polynukleære aromatiske kulbrinter i tobaksrøg. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
ethylacetat, hexan og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, varme, lys, ultraviolet stråling og frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 826-74-4
Molekylær formel C12H10
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00075766
InChI nøgle IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-vinylnaphthalene, vinylnaphthalene, 1-vinyl naphthalene, unii-pf20cj2k0n, pf20cj2k0n, 1-vinylphthalene, 1-vinyl-naphthalene, naphthalene, ethenyl, naphthalen-1-yl ethene, naphthalene, 1-ethenyl
PubChem CID 70004
ChEBI CHEBI:51327
IUPAC navn 1-ethenylnaphthalen
SMIL C=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Vinylnaphthalene
Navn note stabilized with 4-tert-butylcatechol
Tæthed 1.04
Kogepunkt 135°C to 138°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate,hexane and methanol.
Formel vægt 154.21
Procent renhed 95%