Få mere at vide
1-vinylimidazol (stabiliseret med hydroquinon), TRC
Artikelnummer. 30454311
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30454311 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30454311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV75703510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinylimidazole
CAS 1072-63-5
Molekylær formel C5 H6 N2
Mængde 10 mg
Synonym Imidazole','1-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, 1-Vinylimidazole, N-Vinylimidazole, 1H-Imidazole','1-ethenyl-
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
SMIL C=Cn1ccnc1
IUPAC navn 1-ethenylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 94.114
Formel vægt 94.0531