Få mere at vide
1-Vinylimidazol, 99%
Artikelnummer. 11302917
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302917 25 g 25g
11312917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16174.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1072-63-5 | C5H6N2 | 94,12 g/mol
1-vinylimidazol anvendes som en monomer i syntesen af molekylært prægede polymerer. Det er involveret i fjernelse af vinylbeskyttelsesgrupper med en isopren-katalyseret lithieringsproces. Det er også involveret i fremstillingen af magnetiske poly(divinylbenzen-1-vinylimidazol) mikroperler. Yderligere anvendes det til at fremstille ionpræget polyvinylimidazol-silica-hybridcopolymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-vinylimidazol anvendes som en monomer i syntesen af molekylært prægede polymerer. Det er involveret i fjernelse af vinylbeskyttelsesgrupper med en isopren-katalyseret lithieringsproces. Det er også involveret i fremstillingen af magnetiske poly(divinylbenzen-1-vinylimidazol) mikroperler. Yderligere anvendes det til at fremstille ionpræget polyvinylimidazol-silica-hybridcopolymer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-63-5
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00005297
InChI nøgle OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-vinylimidazole, 1-vinyl-1h-imidazole, n-vinylimidazole, 1h-imidazole, 1-ethenyl, lufixan, polyvinylimidazole, poly vinylimidazole, poly n-vinylimidazole, poly 1-vinylimidazole, n-vinylimidazole polymer
PubChem CID 66171
SMIL C=CN1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Vinylimidazole
Smeltepunkt <-50 °C
Tæthed 1.038
Kogepunkt 192 °C til 194 °C
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Brydningsindeks 1.5315
Mængde 25 g
FN nummer UN3267
Beilstein 105321
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn 1-ethenylimidazol
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99%