Få mere at vide
1-Vinyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859640
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15859640 250 mL
15849640 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15859640 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8085180250
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Stabilized with N,N′-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-12-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 111.14
Tekniske data
Smeltepunkt 13°C to 14°C
Tæthed 1.04 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00003197
Mængde 250 mL
Synonym 1-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone