Få mere at vide
1-Vinyl-2-pyrrolidinon, TRC
Artikelnummer. 17970405
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970405 50 g
17953265 10 g
17951785 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV49990050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-12-0
Molekylær formel C6 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 111.14
Synonym 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMIL C=CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinyl-2-pyrrolidone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Formel vægt 111.0684
Procent renhed >95%