Få mere at vide
IKA™ Vortex 1 shaker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12325153 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Spænding:
100 til 240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
12325153 100 til 240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12325153 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004047700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne smukt designede reagensglasryster til at blande små testprøver. IKA™ Vortex 1 Shaker er ideel til små beholdere op til 30 mm i diameter såsom reagensglas, centrifugerør, Eppendorf bægre.
  • Lille, kompakt og pålidelig
  • Trinløs justerbar hastighed fra 1000 til 2800 rpm
  • Fremragende blandingsfunktion
  • Overkappen og reagensglasoverfladen er lavet af inert plast
  • Bundsektionen er en coated, zink trykstøbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Watt 30 W
Produkttype Vortex shaker
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) 95 mm
Bredde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 0.55 kg
Til brug med (udstyr) Blanding
Inkluderer Universal 12VDC strømadapter
IP-vurdering IP 40