Få mere at vide
1-Undecyne, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Undecyne |
| CAS | 2243-98-3 |
| Molekylær formel | C11H20 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 87633 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h1H,4-11H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCC#C |
| IUPAC navn | undec-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.28 |
| Formel vægt | 152.1565 |