Få mere at vide
1-Undecyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438809
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438809 2 g 2g
11337885 10 g 10g
11347885 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02883.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2243-98-3 | C11H20 | 152.281 g/mol
1-Undecyne bruges som en reagens organisk syntese. Yderligere anvendes det til fremstilling af et antimalariamiddel og et antitrypanosomalt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Undecyne bruges som en reagens organisk syntese. Yderligere anvendes det til fremstilling af et antimalariamiddel og et antitrypanosomalt middel.
Opløselighed
Blandbar med acetone, ether, ethanol og benzen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-98-3
Molekylær formel C11H20
MDL nummer MFCD00015063
InChI nøgle YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75249
ChEBI CHEBI:87545
IUPAC navn undec-1-yn
SMIL CCCCCCCCCC#C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Undecyne
Smeltepunkt -25°C
Tæthed 0.77
Kogepunkt 196°C
Flammepunkt 65°C
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)8C≡CH
Brydningsindeks 1.431
Mængde 2 g
Beilstein 1740043
Synonym 1-undecyne, rutylidene, unii-y07u3q24us, undecyne, acmc-1 cr7r, 1-undecyne 10 g
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,ether,ethanol and benzene. Slightly miscible with water.
Molekylvægt (g/mol) 152.28
Formel vægt 152.28
Procent renhed 97%