Beskrivelse
Chemistry
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Undecene |
| CAS | 821-95-4 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,75 g/ml ved 25 °C (lit.) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | C11H22 |
| MDL nummer | MFCD00008956 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720 |
| InChI nøgle | DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |