Få mere at vide
1-Undecene, 97%
Artikelnummer. 15410158
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410158 25 g 25g
15400158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53387.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-95-4 | C11H22 | 154.297 g/mol
1-Undecene blev brugt som en biomarkør til identifikation af Pseudomonas aeruginosa-stamme. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Undecene blev brugt som en biomarkør til identifikation af Pseudomonas aeruginosa-stammen. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Solunle i ether, chloroform og ligroin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-95-4
Molekylær formel C11H22
Molekylvægt (g/mol) 154.297
MDL nummer MFCD00008956
InChI nøgle DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
IUPAC navn undec-1-en
SMIL CCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Undecene
Smeltepunkt -49°C
Tæthed 0.751
Kogepunkt 192°C to 193°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lineær formel CH3(CH2)8CH=CH2
Brydningsindeks 1.426
Mængde 25 g
Beilstein 1740044
Opløselighedsinformation Solunle in ether,chloroform and ligroin. Insoluble in water.
Formel vægt 154.3
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Undecene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Undecene