Få mere at vide
1-Undecene, 97%
Beskrivelse
1-Undecene blev brugt som en biomarkør til identifikation af Pseudomonas aeruginosa-stamme. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Undecene blev brugt som en biomarkør til identifikation af Pseudomonas aeruginosa-stammen. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Solunle i ether, chloroform og ligroin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Undecene |
| Smeltepunkt | -49 °C |
| Tæthed | 0.751 |
| Kogepunkt | 192 °C til 193 °C |
| Flammepunkt | 63 °C (64 °C) |
| Lineær formel | CH3(CH2)8CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.426 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1740044 |
| Opløselighedsinformation | Solun i ether, kloroform og ligroin. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Undecene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Undecene