Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Undecene |
| Navn note | Til GC-analyse |
| CAS | 821-95-4 |
| Farve | Farveløs |
| Analyseprocentområde | 0.94 |
| Molekylær formel | C11H22 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720 |
| InChI nøgle | DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCCCCCCCC=C |
| Vis mere |