Få mere at vide
1-Undecanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Undecanol |
| CAS | 112-42-5 |
| Molekylær formel | C11 H24 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Undecanol (9CI','ACI), Undecyl alcohol (6CI','8CI), 1-Hendecanol, 1-Hydroxyundecane, 1-Undecyl alcohol, Alchem 11, Exxal 11S, Hendecanoic alcohol, Hendecyl alcohol, n-Undecan-1-ol, n-Undecyl alcohol, Neodol 1, NSC 403667, Tip-Nip, Undecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | undecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.31 |
| Formel vægt | 172.1827 |