Få mere at vide
1-Undecanol, 98%
Artikelnummer. 10123670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123670 500 mL Glasflaske 500ml
10686722 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140685000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-42-5 | C11H24O | 172.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-42-5
Molekylær formel C11H24O
Molekylvægt (g/mol) 172.31
MDL nummer MFCD00004751
InChI nøgle KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
PubChem CID 8184
ChEBI CHEBI:87499
IUPAC navn undecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Undecanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8310g/mL
Kogepunkt 146.0°C (30.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)10OH
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4420
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 427
Specifik vægtfylde 0.831
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in 60% alcohol
Formel vægt 172.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Undecanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.